Learn More
2-méthyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10138053
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
200 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-55-1
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00001587
Clé InChI VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
CID PubChem 70945
Nom IUPAC 2-methylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >204°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H7(=O)2
Quantité 200 g
Beilstein 07, 558
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 126.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre, cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione