Learn More
2-méthyl-1,3-benzoxazol-4-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-1, 3-benzoxazol-4-amine |
CAS | 342897-54-5 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule moléculaire | C8H8N2O |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2-methylbenzo d oxazol-4-amine, 4-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, methylbenzoxazolamine, 2-methyl-4-benzoxazolamine, 2-methylbenzoxazol-4-amine, 2-methyl-4-aminobenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-amine, 4-amino-2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-ylamine, 4-benzoxazolamine, 2-methyl |
Clé InChI | OEULNBJKLTXMSN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=NC2=C(C=CC=C2O1)N |
Nom IUPAC | 2-méthyl-1,3-benzoxazol-4-amine |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.165 |