Learn More
2-méthoxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10773701
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1628-89-3
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006262
Clé InChI IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
CID PubChem 74201
Nom IUPAC 2-methoxypyridine
SMILES COC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 142°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)OCH3
Indice de réfraction 1.5010 to 1.503
Quantité 25 g
Beilstein 21, 44
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.