Learn More
2-Méthoxyphénol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-méthoxyphénol agit comme expectorant. Il est utilisé comme antioxydant ainsi que comme agent anti-peau pour les peintures. Il sert de précurseur aux arômes tels que l’eugénol et la vanilline. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique de produits pharmaceutiques actifs, d’arômes et de produits de parfumerie. En outre, il est utilisé comme indicateur dans les réactions chimiques qui produisent de l’oxygène.
Solubilité
Miscible au tétrachlorure de carbone, à l’alcool, au chloroforme, à l’éther, aux huiles, à l’acide acétique glacial et à la solution d’hydroxyde de sodium. Légèrement miscible à l’eau et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyphenol |
| Point de fusion | 28°C to 31°C |
| Densité | 1.129 |
| pH | 5.4 |
| Point d’ébullition | 204°C to 206°C |
| Point d’éclair | 82°C (179°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.543 |
| Quantité | 1000 g |
| Afficher plus |