Learn More
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303026
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38663-85-3
Formule moléculaire C4H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 117.166
Numéro MDL MFCD00041126
Clé InChI HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyethyl isothiocyanate, ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxy, 2-methoxyethylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxyethane, 2-methoxyethanisothiocyanate, acmc-1aezw, 2-methoxy ethyl isothiocyanate, #, ethane,1-isothiocyanato-2-methoxy
CID PubChem 123475
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthoxyéthane
SMILES COCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethyl isothiocyanate
Densité 1.08
Point d’ébullition 88°C to 92°C (24 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 773990
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 117.17
Pourcentage de pureté ≥98%