Learn More
Chlorure de 2-méthoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417407
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
For synthesis and pharmacological evaluation of sulfonamide derivatives of thiazolidin-4-ones 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pour la synthèse et l’évaluation pharmacologique des dérivés sulfonamides du chlorure de thiazolidine-4-ones, 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyl est utilisé.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10130-87-7
Formule moléculaire C7H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.64
Numéro MDL MFCD01961367
Clé InChI GYOBZOBUOMDRRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxybenzenesulfonylchloride, o-anisolesulfonyl chloride, 2-methoxyphenylsulfonyl chloride, acmc-1bntp, methoxyphenylsulfonyl chloride, 2-methoxybenzensulfonylchloride, 2-methoxybenzenesulphonylchloride, 2-methoxybenzene sulfonylchloride
CID PubChem 3745851
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 50°C to 54°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 206.65
Pourcentage de pureté 97%