Learn More
2-Méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439672
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11439672
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10770.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 135-02-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2-Methoxybenzaldehyde has been used to examine the acaricidal activity of Periploca sepium oil and its active component against Tyrophagus. It has also been used to obtain good enantioselectivities using Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) via hydrogen bonding in asymmetric Henry reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthoxybenzaldéhyde a été utilisé pour examiner l’activité acaricide de l’huile de sépium de Perioploca et sa composante active contre le tyrophage. Il a également été utilisé pour obtenir de bonnes énantiosélectivités à l’aide de Cu(OAc)(2)-bis(oxazolines) par les liaisons hydrogènes dans la réaction asymétrique de Henry.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-02-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00003308
Clé InChI PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy, 2-anisaldehyde, o-methoxybenzaldehyde, 6-methoxybenzaldehyde, salicylaldehyde methyl ether, 2-methoxybenzenecarboxaldehyde, benzaldehyde, o-methoxy, 2-methoxyphenylformaldehyde, formylanisole, o
CID PubChem 8658
Nom IUPAC 2-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzaldehyde
Point de fusion 35°C to 39°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 237°C to 238°C
Point d’éclair 117°C (242°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.561
Quantité 100 g
Beilstein 606301
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: o-Anisaldehyde