Learn More
2-méthoxy-6-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494737
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-95-8
Formule moléculaire C9H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.18
Numéro MDL MFCD09832323
Clé InChI CPYXGRVUWLCIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzylamine, 1-2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2-methoxy-6-trifluoromethyl phenyl methanamine, 6-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine
CID PubChem 46737594
SMILES COC1=CC=CC(=C1CN)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Indice de réfraction 1.483
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC 1-[2-méthoxy-6-(trifluorométhyle)phényle]méthanamine
Poids de la formule 205.18
Pourcentage de pureté 97%