Learn More
2-Méthoxy-4-méthylphénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2méthoxy-4-méthylphénol est utilisé dans la préparation d’esters bis(cyanate) renouvelables.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2méthoxy-4-méthylphénol est utilisé dans la préparation d’esters bis(cyanate) renouvelables.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-4-methylphenol |
Point de fusion | 5°C to 6°C |
Densité | 1.092 |
Point d’ébullition | 220°C to 222°C |
Point d’éclair | 99°C (210°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.537 |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 1862340 |
Merck Index | 14,2571 |