Learn More
2-Méthoxy-1-naphtalaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11414477
2-Méthoxy-1-naphtalaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414477
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11414477
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20483.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-12-1
Numéro MDL MFCD00004004
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Point de fusion 81°C to 85°C
Point d’ébullition 204°C to 206°C (18 mmHg)
Formule moléculaire C14H10O2
Quantité 5 g
Beilstein 1868308
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
Clé InChI SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
Nom IUPAC 3-phényl-3H-2-benzofurane-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
CID PubChem 95365
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10239886 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Numéro de lotI1297A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Numéro de lot10171554 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Numéro de lot10102156 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Numéro de lot10171553 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20483.14,B20483.06,B20483.22
Nom du produit
2-Méthoxy-1-naphtalaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >