Learn More
Bromure de 2-méthylmagnésium, 1 M de solution dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10421820
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mesitylmagnesium bromide
CAS 2633-66-1, 109-99-9
Couleur Jaune à marron
% min. CAS 21.12, 75.55
% max. CAS 24.45, 78.88
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C9H11BrMg
Formule linéaire (CH3)3C6H2MgBr
Numéro MDL MFCD00009663
Point d’éclair −17°C
Synonyme 2-mesitylmagnesium bromide, mesitylmagnesium bromide, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 2-mesitylmagnesium bromide solution, mesmgbr, yxvsitsudrgill-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 2,4,6-trimethylphenyl, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 1m in 2-methf, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Clé InChI VZMGGVXGYWKQPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1C
Nom IUPAC Magnésium ; 1,3,5-triméthylbenzène-6-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 223.40
CID PubChem 5098599
Poids de la formule 223.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.005
Densité 1.0050g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mesitylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.