Learn More
Chlorure de 2-mésitylènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10406750
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773-64-8
Formule moléculaire C9H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.7
Numéro MDL MFCD00007434
Clé InChI PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
CID PubChem 13046
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53°C to 57°C
Couleur Gris à blanc
Point d’ébullition 150°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3C6H2SO2Cl
Quantité 500 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline