Learn More
2-mercaptopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10163220
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2637-34-5
Formule moléculaire C5H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 111.16
Numéro MDL MFCD00006285
Clé InChI WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
CID PubChem 2723698
ChEBI CHEBI:45223
Nom IUPAC 1H-pyridine-2-thione
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 130.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’éclair 125°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)SH
Quantité 2.5 g
Beilstein 21,45
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Poids de la formule 111.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.