Learn More
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455127
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18686-82-3
Formule moléculaire C2H2N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 118.172
Numéro MDL MFCD00040404
Clé InChI JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
CID PubChem 3034302
Nom IUPAC 3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1=NNC(=S)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 118.17
Pourcentage de pureté 98%