Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isopropylbenzimidazole, 98 %
Code produit. 11450153
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11450153
Marque: Alfa Aesar™ A11356.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5851-43-4
Formule moléculaire C10H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00051759
Clé InChI RITUGMAIQCZEOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropyl-1h-benzo d imidazole, 2-isopropylbenzimidazole, 2-isopropyl-1h-benzimidazole, benzimidazole, 2-isopropyl, 1h-benzimidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-isopropyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 2-1-methylethyl-9ci, 2-methylethyl benzimidazole, acmc-1avkb
CID PubChem 22121
Nom IUPAC 2-propan-2-yl-1H-benzimidazole
SMILES CC(C)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylbenzimidazole
Point de fusion 233°C to 237°C
Quantité 5 g
Beilstein 3535
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%