Learn More
2-iodothiophène, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10226630
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodothiophene
Note relative au nom 98+%
CAS 3437-95-4
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Brun-rouge à vert-jaune
Densité 1.9000g/mL
Point d’ébullition 181.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H3IS
Indice de réfraction 1.6510 to 1.6530
Numéro MDL MFCD00005424
Quantité 10 mL
Beilstein 17, 34
Gravité spécifique 1.9
Synonyme thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
Clé InChI ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)I
Nom IUPAC 2-iodothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 210.03
CID PubChem 18921
Poids de la formule 210.03
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodothiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.