Learn More
Acide 2-iodosobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348346
Acide 2-iodosobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348346
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11348346
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15606.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
1-Organosulfonyloxy-1, 2-benziodoxol-3-(1H)-ones (3, 4, 5) can be prepared in one step from 2-iodosobenzoic acid and the corresponding sulfonic acids. 2-carboxydiphenyliodonium salts was prepared by the acid-catalyzed condensation of 2-iodosobenzoic acid with benzene, mesitylene, and cyclohexylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-organosulfonyloxy-1, 2-benziodoxol-3-(1H)-ones (3, 4, 5) peut être préparé en une étape à partir d’acide 2-iodosobenzoïque et des acides sulfoniques correspondants. Les sels de 2-carboxydiphényliodonium ont été préparés par condensation acido-catalysée de l’acide 2-iodosobenzoïque avec le benzène, le mésitylène et le cyclohexylbenzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-91-6
Formule moléculaire C7H5IO3
Poids moléculaire (g/mol) 264.018
Numéro MDL MFCD00002401
Clé InChI IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 67537
ChEBI CHEBI:52698
Nom IUPAC Acide 2iodosylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodosobenzoic acid
Point de fusion ∽230°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 1939973
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 264.02
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10238331 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL15606.06,L15606.03
Numéro de lot10162021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL15606.06,L15606.03
Numéro de lot10216469 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL15606.06,L15606.03
Numéro de lot10228672 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL15606.06,L15606.03
Numéro de lot10113387 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL15606.06,L15606.03
Nom du produit
Acide 2-iodosobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >