Learn More
2-iodopropane, 98+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10011880
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-30-9, 7440-50-8
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD00001071
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
CID PubChem 6362
Nom IUPAC 2-iodopropane
SMILES CC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodopropane
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHI
Indice de réfraction 1.4972 to 1.4992
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 114
Merck Index 15, 5260
Gravité spécifique 1.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene
Stabilisateur copper
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide