Learn More
Chlorure de 2-iodobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450054
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 2-iodobenzoyl a été utilisé dans la synthèse catalysée par le palladium d’isoindolin-1-ones induites par un groupe fonctionnel carbométhoxy, la préparation des matériaux de départ nécessaires à la synthèse de nouveaux dérivés cycliques de l’iode pentavalent, des oxydes de benziodazole.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-67-6
Formule moléculaire C7H4ClIO
Poids moléculaire (g/mol) 266.462
Numéro MDL MFCD00001040
Clé InChI MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69112
Nom IUPAC 2-chlorure d’iodobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzoyl chloride
Point de fusion 27°C to 32°C
Point d’ébullition 105°C to 106°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2042672
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 266.47
Pourcentage de pureté 98%