missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodo-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7047982
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11416890

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20047.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219.03 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 22282-58-2
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.03
Numéro MDL MFCD04039350
Clé InChI PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 339045
Nom IUPAC 2-iodo-3-méthylpyridine
SMILES CC1=CC=CN=C1I

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Iodo-3-methylpyridine
Point d’ébullition 80°C (0.3 mmHg)
Indice de réfraction 1.625
Quantité 1 g
Beilstein 5328169
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Poids de la formule 219.03
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis