Learn More
2-imidazolidinéthione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10172870
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-45-7
Formule moléculaire C3H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 102.16
Numéro MDL MFCD00005276
Clé InChI PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-imidazolidinethione, ethylenethiourea, ethylene thiourea, 2-mercaptoimidazoline, imidazolidinethione, n,n'-ethylenethiourea, mercazin i, warecure c, rhenogran etu, mercaptoimidazoline
CID PubChem 2723650
ChEBI CHEBI:34750
Nom IUPAC imidazolidine-2-thione
SMILES S=C1NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidinethione
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 197.0°C to 201.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 252°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 24, 4
Merck Index 15, 3858
Informations sur la solubilité Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: 440g/L water (90°C), moderately soluble in methanol, ethanol, ethylene, glycol and pyridine, insoluble in acetone, ether, chloroform, benzene, and ligroin
Poids de la formule 102.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Imidazolidinethione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.