Learn More
2-Hydroxysaclofen, Tocris Bioscience™
Code produit. 18035922
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective GABAB antagonist; more potent than Saclofen (Cat. No. 0246)
Selective antagonist at GABAB receptors.
Identifiants chimiques
CAS 117354-64-0
Formule moléculaire C9H12ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 265.708
Clé InChI WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
CID PubChem 1564
Nom IUPAC 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxysaclofen
Quantité 10 mg
Poids de la formule 265.71
Pourcentage de pureté >98%