missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-hydroxypyridine-N-oxyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

67.34€ - 473.36€

Identifiants chimiques

CAS 13161-30-3
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Clé InChI SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
CID PubChem 69975
Nom IUPAC 1-hydroxypyridine-2-one
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15209776
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
243790250
25 g
67.34€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15219776
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
243791000
100 g
161.81€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15229776
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
243795000
500 g
473.36€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spécification

Identifiants chimiques

13161-30-3
111.1
2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
1-hydroxypyridine-2-one
C5H5NO2
SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
69975
C1=CC(=O)N(C=C1)O

Spécification

2-Hydroxypyridine-N-oxide
147.0°C to 152.0°C
Authentique
2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
C1=CC(=O)N(C=C1)O
111.1
111.1
13161-30-3
100°C
C5H5NO2
SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
1-hydroxypyridine-2-one
69975
97%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.

Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

Mention d’avertissement GHS :Avertissement

missing translation for 'einecsNumber' : 236-100-8

Identifiant produit
  • 2-Hydroxypyridine-N-oxide

Mention d'avertissement
  • Attention

Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only