Learn More
2-Hydroxycarbazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372929
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Carbazol has been found possible to distinguish between heparin, heparin derivatives, and other polyuronides of connective tissue. A new modification of the carbazole analysis is useful for determination of d-mannuronic acid in heteropolysaccharides. 2-Hydroxycarbazole was used in the synthesis of isochromene fused carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbazole permet de différencier l’héparine des dérivés d’héparine et d’autres polyuronides du tissu conjonctif. Une nouvelle modification de l’analyse du carbazole est utile pour déterminer l’acide D-mannuronique dans les hétéropolysaccharides. 2-hydroxycarbazole a été utilisé dans la synthèse du carbazole fusionné à l’isochromène (4aS,13bR)-2,5,5-triméthyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-79-3
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00004962
Clé InChI GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
CID PubChem 93551
Nom IUPAC 9H-carbazole-2-ol
SMILES OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxycarbazole
Point de fusion 262°C to 273°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%