Learn More
2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10581121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10581121
Marque: Thermo Scientific Acros 275070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19444-84-9 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19444-84-9
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00134268,MFCD00211245
Clé InChI FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 2-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxytetrahydrofuran-2-one, 2 3h-furanone, dihydrohydroxy, 3s-3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3-hydroxydihydro-2 3h-furanone, hydroxybutyrolactone, r-dihydro-3-hydroxyfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy
CID PubChem 545831
Nom IUPAC 3-hydroxyoxolane-2-one
SMILES OC1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-γ-butyrolactone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3130g/mL
Point d’ébullition 85°C to 90°C (0.8 mbar)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4760 to 1.481
Quantité 25 g
Beilstein 18, V,1, 3
Gravité spécifique 1.313
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-y-butyrolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.