Learn More
2’-Hydroxy-5’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
50.03€ - 453.00€
Identifiants chimiques
CAS 146575-64-6
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD01091002
Clé InChI FYWYHQOZXGAPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxy-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy acetophenone, ethanone,1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, acmc-20dzi5, 4-trifluoromethoxy-2-acetylphenol, 1-acetyl-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzene
CID PubChem 2775102
Nom IUPAC 1-[2-hydroxy-5-(trifluorométhoxy)phényl] éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15487965
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32003.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15464667
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32003.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15474667
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32003.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
146575-64-6
220.147
FYWYHQOZXGAPSF-UHFFFAOYSA-N
2775102
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)O
C9H7F3O3
MFCD01091002
2'-hydroxy-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy acetophenone, ethanone,1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, acmc-20dzi5, 4-trifluoromethoxy-2-acetylphenol, 1-acetyl-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzene
1-[2-hydroxy-5-(trifluorométhoxy)phényl] éthanone
Spécification
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
28°C to 31°C
MFCD01091002
FYWYHQOZXGAPSF-UHFFFAOYSA-N
1-[2-hydroxy-5-(trifluorométhoxy)phényl] éthanone
2775102
98%
146575-64-6
C9H7F3O3
2'-hydroxy-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy acetophenone, ethanone,1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, acmc-20dzi5, 4-trifluoromethoxy-2-acetylphenol, 1-acetyl-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzene
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)O
220.147
220.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante