Learn More
2-hydrazinopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10750775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10750775
Marque: Thermo Scientific 120870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4930-98-7 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4930-98-7
Formule moléculaire C5H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006249
Clé InChI NWELCUKYUCBVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydrazinylpyridine, 2-hydrazinopyridine, 2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, hydrazone, hydrazine, 2-pyridinyl, pyridine, 2-hydrazinyl, 2-pyridylhydrazone, pyridin-2-yl-hydrazine, pyridine, 2-hydrazino, pyridin-2-yl hydrazine
CID PubChem 78645
Nom IUPAC Pyridine-2-ylhydrazine
SMILES NNC1=CC=CC=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazinopyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44.5°C to 46.0°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 185.0°C (140.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22, I, 688
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Hydrazinopyridine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.