Learn More
(+/-)-2-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448849
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15448849
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05993.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
(±)-2-Hexanol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff field. It is used as perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-2-hexanol est un principe actif et un intermédiaire important utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques et agrochimiques ainsi que dans les colorants. Il est utilisé comme agent parfumant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (13 g/l à 25°C),
Remarques
Incompatible avec les chlorures d’acide et les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-93-7
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00004585
Clé InChI QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
CID PubChem 12297
Nom IUPAC hexane-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Hexanol
Point de fusion -23°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.414
Quantité 25 g
Numéro UN UN2282
Beilstein 1718996
Informations sur la solubilité Soluble in water (13g/L at 25°C),
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-2-Hexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Hexanol