Learn More
2-heptanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11469512
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
110-43-0
C7H14O
114.19
MFCD00009513
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
8051
CHEBI:5672
heptan2- -one
CCCCCC(C)=O
110-43-0
C7H14O
114.19
MFCD00009513
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
8051
CHEBI:5672
heptan2- -one
CCCCCC(C)=O
2-Heptanone is used as a solvent for resins and lacquers. It is also used as a fragrance in cosmetics and a flavor for foods. It is involved as a reagent in the synthesis of rifamycin derivatives, which exhibit antibacterial activity. Further, it is employed in the preparation of thiazolidin-4-one derivatives as inhibitors of Toxoplasma gondii. In addition to this, it is considered as an alternative local anesthetic to lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-heptanone est utilisé comme solvant pour les résines et les laques. Il est également utilisé comme parfum dans les cosmétiques et comme arôme pour les aliments. Il est impliqué comme réactif dans la synthèse des dérivés de la rifamycine, qui présentent une activité antibactérienne. De plus, il est utilisé dans la préparation de dérivés de la thiazolidine-4-one comme inhibiteurs de Toxoplasma gondii. En outre, il est considéré comme un anesthésique local alternatif à la lidocaïne.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Heptanone
Point de fusion -35°C
Densité 0.82
Point d’ébullition 149°C to 150°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.409
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1110
Beilstein 1699063
Merck Index 14,4663
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%