Learn More
2-heptanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Heptanone is used as a solvent for resins and lacquers. It is also used as a fragrance in cosmetics and a flavor for foods. It is involved as a reagent in the synthesis of rifamycin derivatives, which exhibit antibacterial activity. Further, it is employed in the preparation of thiazolidin-4-one derivatives as inhibitors of Toxoplasma gondii. In addition to this, it is considered as an alternative local anesthetic to lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-heptanone est utilisé comme solvant pour les résines et les laques. Il est également utilisé comme parfum dans les cosmétiques et comme arôme pour les aliments. Il est impliqué comme réactif dans la synthèse des dérivés de la rifamycine, qui présentent une activité antibactérienne. De plus, il est utilisé dans la préparation de dérivés de la thiazolidine-4-one comme inhibiteurs de Toxoplasma gondii. En outre, il est considéré comme un anesthésique local alternatif à la lidocaïne.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts et les bases fortes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Heptanone |
Point de fusion | -35°C |
Densité | 0.82 |
Point d’ébullition | 149°C to 150°C |
Point d’éclair | 47°C |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.409 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN1110 |
Beilstein | 1699063 |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche