Learn More
2-heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307380
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-43-0
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00009513
Clé InChI CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
CID PubChem 8051
ChEBI CHEBI:5672
Nom IUPAC heptan2- -one
SMILES CCCCCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptanone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 149.0°C to 150.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4COCH3
Indice de réfraction 1.4075 to 1.4095
Quantité 1 L
Beilstein 01, 699
Merck Index 15, 4698
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Heptanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.