Learn More
2-furaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.84€ - 384.92€
Identifiants chimiques
CAS | 98-01-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.09 |
Numéro MDL | MFCD00003229 |
Clé InChI | HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural |
CID PubChem | 7362 |
ChEBI | CHEBI:34768 |
Nom IUPAC | furane-2-carbalaldéhyde |
SMILES | O=CC1=CC=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10307940
|
Thermo Scientific Acros
181100250 |
25 mL | Flacon en verre |
27.84€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686382
|
Thermo Scientific Acros
181102500 |
250 mL | Flacon en verre |
30.05€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10449500
|
Thermo Scientific Acros
181100010 |
1 L | Flacon en verre |
70.75€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10074053
|
Thermo Scientific Acros
181100025 |
2.5 L | Flacon en verre |
133.67€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498418
|
Thermo Scientific Acros
181100100 |
10 L | Baril métallique |
384.92€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-01-1 | |
96.09 | |
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | |
7362 | |
furane-2-carbalaldéhyde |
C5H4O2 | |
MFCD00003229 | |
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural | |
CHEBI:34768 | |
O=CC1=CC=CO1 |
Spécification
2-Furaldehyde | |
98-01-1 | |
100.0 | |
Ambre à marron | |
159°C to 161°C | |
Authentique | |
C5H4O2 | |
MFCD00003229 | |
15,4333 | |
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural | |
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N | |
furane-2-carbalaldéhyde | |
7362 | |
1.49 mPa.s (25°C) | |
99% |
0.02 eq/L max. | |
98.5 | |
-37°C | |
1.1600g/mL | |
60°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5250 to 1.527 | |
0.5% max. | |
1.16 | |
Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene | |
O=CC1=CC=CO1 | |
96.09 | |
CHEBI:34768 | |
96.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Sus
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-627-7
Recommended Storage : Ce produit s’assombrit au contact de l’air
- 2-Furaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.