Learn More
2-Fluoropyridine-4-acide boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13591620
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401815-98-3
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
Numéro MDL MFCD04112534
Clé InChI WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
CID PubChem 2783396
Nom IUPAC acide (2-fluoropyridine-4-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Point de fusion 212°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement