Learn More
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™ Code produit.: 10592138
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10592138
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10592138
Marque: Thermo Scientific Acros 146840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-60-8
Formule moléculaire C12H9F
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00000317
Clé InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
CID PubChem 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobiphenyl
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 76.0°C
Point d’ébullition 248.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4F
Quantité 1 g
Beilstein 05,II,482
Nom IUPAC 2-fluoro-1,1’-biphényle
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™ >