Learn More
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11473117
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473117
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11473117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16096.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-52-2
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.556
Numéro MDL MFCD00000656
Clé InChI RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
CID PubChem 9808
Nom IUPAC 2-chlorure de fluorobenzoyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzoyl chloride
Point de fusion 4°C to 6°C
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636864
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249650 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2024 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10248067 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10152676 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/07/2023 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10152676 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Numéro de lot10236243 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16096.14,A16096.36,A16096.22
Nom du produit
Alcool de 2-chlorure de fluorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >