Learn More
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle
Code produit. 17964272 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
0,25 g
Conditionnement:
250mg
Code produit. 17964272
Marque: Thermo Scientific™ 27160109
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté RMN du 31P ≥98%
Format Poudre
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs Expedite
Description Base: A
Base Protection: Bz
Poids moléculaire 875.92 g/mol
Type de produit CEP 2in-Fluoro-Bz-A
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Adénosine (A)
Caractéristiques des réactifs 2in-Fluoro modifié
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 98 %
Quantité 0,25 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité Étalon
Type d’acide nucléique ARN
À utiliser avec (application) Oligonucleotide synthesis
Forme Poudre
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-fluoroadenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Formule moléculaire C47H51FN7O7P