Learn More
2-Fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11473148
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
105728-90-3
C8H7FO2
154.14
MFCD00070795
DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-m-anisaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem2634, 4-fluoro-3-formylanisole, acmc-2098hi, ksc490m2b, 2-fluoro-5-methyloxy benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
2734872
2-fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde
COC1=CC(=C(C=C1)F)C=O
105728-90-3
C8H7FO2
154.14
MFCD00070795
DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-m-anisaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem2634, 4-fluoro-3-formylanisole, acmc-2098hi, ksc490m2b, 2-fluoro-5-methyloxy benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
2734872
2-fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde
COC1=CC(=C(C=C1)F)C=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Densité 1.237
Point d’ébullition 80°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 1 g
Beilstein 4379088
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%