missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)acide nicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.40€ - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1040681-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3F4NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.1 |
Numéro MDL | MFCD10687403 |
Clé InChI | ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 |
CID PubChem | 28307766 |
Nom IUPAC | 2-fluoro-4-(trifluorométhyle)pyridine-3-acide carboxylique |
SMILES | C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32618.MD |
250 mg |
48.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15465367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32618.03 |
1 g |
125.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1040681-74-0 | |
209.1 | |
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N | |
28307766 | |
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
C7H3F4NO2 | |
MFCD10687403 | |
2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 | |
2-fluoro-4-(trifluorométhyle)pyridine-3-acide carboxylique |
Spécification
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid | |
91°C to 93°C | |
MFCD10687403 | |
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-4-(trifluorométhyle)pyridine-3-acide carboxylique | |
28307766 | |
97% |
1040681-74-0 | |
C7H3F4NO2 | |
2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 | |
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F | |
209.1 | |
209.1 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only