Learn More
2-fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10153054
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 103438-88-6
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD03411962
Clé InChI LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
CID PubChem 3774463
Nom IUPAC 2-fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(OCH3)CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.