Learn More
2’-Fluoro-2’-désoxyadénosine, 99 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine is a potential prodrug for 2-fluroadenine, involves deoxygenation by reduction of the 2'-thiocar-bonylimidazolide with (Tms)3SiH as hydrogen donor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La -fluoro--désoxyadénosine est une prodrogue potentielle de la 2-fluroadénine et implique la désoxygénation par réduction du 2′-thiocar-bonylimidazolide avec le (tms)3SiH comme donneur d’hydrogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La -fluoro--désoxyadénosine est une prodrogue potentielle de la 2-fluroadénine et implique la désoxygénation par réduction du 2′-thiocar-bonylimidazolide avec le (tms)3SiH comme donneur d’hydrogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol |
Poids de la formule | 269.23 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Poudre |