Learn More
2-éthylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11420637
2-éthylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420637
5 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11420637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22464.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37147-15-2
Formule moléculaire C4H6N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 178.29
Numéro MDL MFCD00186131
Clé InChI JLJYQXMUUKOBBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-ethylthio-1,3,4-thiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, acmc-1cszq, 5-ethylthio-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione
CID PubChem 1201366
Nom IUPAC 5-(ethylsulfanyl)-2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES CCSC1=NNC(=S)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
Point de fusion 119°C to 122°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.3
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10152403 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22464.06,B22464.03
Nom du produit
2-éthylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >