Learn More
2-Ethylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411097
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2-Ethylimidazole is used as internal standard in the quantification of 4-(5-)methylimidazole (4MI) in coffee by GC-MS method. It is a versatile intermediate used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-éthylimidazole : étalon interne pour la quantification du 4-(5-)méthylimidazole (4MI) dans le café par la méthode GC-MS. Intermédiaire polyvalent utilisé comme bloc de construction pour les ingrédients actifs et le durcissement de l’époxy.
Solubilité
Soluble dans l’eau (617 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-62-4
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00005192
Clé InChI PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
CID PubChem 66130
Nom IUPAC 2-éthyle-1H-imidazole
SMILES CCC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylimidazole
Point de fusion 78°C to 86°C
Point d’ébullition 268°C
Point d’éclair 159°C (318°F)
Quantité 500 g
Beilstein 106381
Informations sur la solubilité Soluble in water (617g/L at 20°C)
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 98%