Learn More
Acide 2-éthylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Description
Diethyl acetic acid (88-09-5) is used in flavoring agent and as an intermediate for pharmaceuticals and dyestuffs. It is also employed in the manufacture of esters and other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide diéthyl acétique (88-09-5) est utilisé dans lʼagent aromatisant et comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et les colorants. Il est également employé dans la fabrication dʼesters et dʼautres produits chimiques.
Solubilité
Peu soluble avec les solvants organiques habituels. Solubilité dans lʼeau 18 g/l (20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Lʼacide diéthyl acétique (88-09-5) est utilisé dans lʼagent aromatisant et comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et les colorants. Il est également employé dans la fabrication dʼesters et dʼautres produits chimiques.
Solubilité
Peu soluble avec les solvants organiques habituels. Solubilité dans lʼeau 18 g/l (20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Ethylbutyric acid |
Point de fusion | -15°C |
Densité | 0.924 |
Point d’ébullition | 192°C to 194°C |
Point d’éclair | 87°C (188°F) |
Indice de réfraction | 1.413 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN2922 |
Beilstein | 1098634 |
Merck Index | 14,3110 |