Learn More
2-(Ethylamino)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002080
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-73-6
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00002841
Clé InChI MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
CID PubChem 8072
Nom IUPAC 2-(éthylamino)éthanol
SMILES CCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethylamino)ethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 167°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4390 to 1.441
Quantité 250 g
Beilstein 04, 282
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide