Learn More
2-(Éthylamino)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
2-(Ethylamino)ethanol is an efficient compound used for inhibiting corrosion. This high activity of the inhibitor may be interpreted both by its ability to stabilize the hydroxide surface film and by its adsorption onto bare sites of the metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(éthylamino)éthanol est un composé efficace utilisé pour inhiber la corrosion. Cette forte activité de l’inhibiteur peut être interprétée à la fois par sa capacité à stabiliser le film de surface hydroxyde et par son adsorption sur des sites dénudés du métal.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
Le 2-(éthylamino)éthanol est un composé efficace utilisé pour inhiber la corrosion. Cette forte activité de l’inhibiteur peut être interprétée à la fois par sa capacité à stabiliser le film de surface hydroxyde et par son adsorption sur des sites dénudés du métal.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Ethylamino)ethanol |
Point de fusion | -9°C |
Point d’ébullition | 168°C to 170°C |
Point d’éclair | 71°C (160°F) |
Formule linéaire | CH3CH2NHCH2CH2OH |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2922 |
Beilstein | 635671 |
Poids de la formule | 89.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |