Learn More
2-Éthyle-3-méthoxypyrazine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11452488
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25680-58-4
Formule moléculaire C7H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00006129
Clé InChI DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy, 3-ethyl-2-methoxypyrazine, unii-zbm5ld0we9, 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine, zbm5ld0we9, 2-methoxy-3-ethyl pyrazine, pyrazine, 3-ethyl-2-methoxy, acmc-20ai24, ksc494q2n
CID PubChem 33135
Nom IUPAC 2-éthyle-3-méthoxypyrazine
SMILES CCC1=NC=CN=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Densité 1.048
Point d’ébullition 90°C (40 mmHg)
Point d’éclair 69°C (156°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 5 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%