Learn More
2-Éthyle-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10488450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5mL
Code produit. 10488450
Marque: Thermo Scientific Acros 118530025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-76-7
Numéro MDL MFCD00004746
Clé InChI YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
CID PubChem 7720
ChEBI CHEBI:16011
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-hexanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -76.0°C
Densité 0.8330g/mL
Point d’ébullition 184.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18O
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4330
Quantité 2.5 L
Merck Index 15, 3863
Gravité spécifique 0.833
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Viscosité 10 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide