Learn More
2-éthoxythiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
31.10€ - 82.50€
Identifiants chimiques
CAS | 725702-35-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.253 |
Numéro MDL | MFCD06090837 |
Clé InChI | FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione |
CID PubChem | 7745241 |
Nom IUPAC | 2-éthoxybenzènecarbothioamide |
SMILES | CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
725702-35-2 | |
181.253 | |
FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N | |
7745241 | |
CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N |
C9H11NOS | |
MFCD06090837 | |
2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione | |
2-éthoxybenzènecarbothioamide |
Spécification
2-Ethoxythiobenzamide | |
113°C to 119°C | |
MFCD06090837 | |
2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione | |
CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N | |
181.253 | |
181.25 |
725702-35-2 | |
C9H11NOS | |
Air sensitive | |
FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthoxybenzènecarbothioamide | |
7745241 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote