Learn More
2-éthoxyéthanol, qualité réactif, 99 %, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxyethanol |
Note relative au nom | Reagent Grade, 99% |
% max. CAS | 100.0000% |
Point de fusion | -90°C (literature) |
Densité | 0.93 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 136°C |
Point d’éclair | 40°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | FeCl3 |
Quantité | 1 L |