Learn More
2-éthoxycyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxycyclohexanone |
Densité | 1.002 |
Point d’ébullition | 85°C (15 mmHg) |
Point d’éclair | 54°C (129°F) |
Indice de réfraction | 1.451 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN1224 |
Nom IUPAC | (2S)-2-éthoxycyclohexan-1-one |
Poids de la formule | 142.2 |
Pourcentage de pureté | 98% |